Documenti fondamentali
710709
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexanoic-d15 acid
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Ethylcaproic-d15 acid
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)3CD(C2D5)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
liquid
P. eboll.
228 °C
Spostamento di massa
M+15
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
OBETXYAYXDNJHR-BKUSUEPDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)