Documenti fondamentali
710385
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)chlorophosphine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H22ClO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.597
Densità
1.141 g/cm3 at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1c(C)cc(cc1C)P(Cl)c2cc(C)c(OC)c(C)c2
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20-5)22(19)16-9-13(3)18(21-6)14(4)10-16/h7-10H,1-6H3
JWCZKGYRAINWJA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Asymmetric organocatalytic electrophilic phosphination
  • Asymmetric hydroformulation using Taddol-based chiral phosphine-phosphite ligands
  • Synthesis of ferrocene-based chiral diphosphines
  • Alcoholysis of phosphane-boranes
  • Asymmetric hydrogenations of bifep-type biferrocenes
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)