Documenti fondamentali
710261
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrF2Zn
Peso molecolare:
258.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solution
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
1.006 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(F)c1[Zn]Br
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h1-3H;1H;/q;;+1/p-1
HMRQYGQBORHYKF-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)