Documenti fondamentali
680966
Sigma-Aldrich
2-Propylzinc bromide
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Isopropylzinc bromide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.963 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
2-Propylzinc bromide solution (0.5 M in THF) has been used as a reagent in a protocol for the nickel-catalyzed dehalogenation of organic halides.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)