709638
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
226-228 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?