Documenti fondamentali
709425
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanate-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C6H515NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
162-163 °C (lit.)
Punto di fusione
-30 °C (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)