Documenti fondamentali
709336
Sigma-Aldrich
2-[(Methylamino)methyl]pyridine
97%
Sinonimo/i:
N-Methylpyridine-2-methanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.524
Densità
0.994 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7/h2-5,8H,6H2,1H3
OOTKJPZEEVPWCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)