708631
Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
97%
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.560
Densità
1.123 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nccnc3c2
InChI
1S/C14H17BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-5-6-11-12(9-10)17-8-7-16-11/h5-9H,1-4H3
ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To prepare quinoxalin based PI3Kδ inhibitors.
- As a substrate in the Cu(II) catalyzed [11C]-radiocyanation of arylboronic acids.
- To prepare 6-quinoxaline boronic acid, which is used as a substrate in the silver-mediated fluorination of boronic acids.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)