708453
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
97%
Sinonimo/i:
7-Bromo-1-tetralone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc2CCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H9BrO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?