708437
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
159-163 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)