Documenti fondamentali
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4ClNOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
114-118 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)