706930
S-(11-Bromoundecyl) thioacetate
Sinonimo/i:
Thioacetic acid S-(11-bromoundecyl) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25BrOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.496
Densità
0.500 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Oriol Penon et al.
Journal of colloid and interface science, 496, 100-110 (2017-02-20)
Photodynamic therapy (PDT) is a treatment of cancer by which tumour cells are destroyed using reactive oxygen species produced by photosensitizers following activation with visible or near infrared light. Successful PDT depends on the solubility and the targeting ability of
Protocolli
Thioacetate Deprotection Procedure