Documenti fondamentali
706264
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloropropionate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313CHCl13CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3][13CH](Cl)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H5ClO2.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
RPOHBMAQTOJHKM-HCULJTSZSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)