Documenti fondamentali
704962
Sigma-Aldrich
4-Iodonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1-Iodo-4-nitrobenzene-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H4INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
171-173 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SCCCFNJTCDSLCY-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)