704245
Lanthanum strontium manganite
composite cathode powder, LSM-20/YSZ, ≥99%
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Composizione
(Y2O3)0.08(ZrO2)0.92, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
applicazioni
battery manufacturing
Applicazioni
LSM mixed with yttria-stabilized zirconia (YSZ) can be used in the cathodes for solid oxide fuel cells (SOFCs).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Material Matters, 5(4) null