Documenti fondamentali
704237
Sigma-Aldrich
Lanthanum strontium manganite
greener alternative
composite cathode powder, LSM-20/GDC10
About This Item
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Composizione
Ce0.9Gd0.1O2, 50 wt. %
La0.8Sr0.2MnO3, 50 wt. %
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
4-8 m2/g
Dimensione particelle
0.4-0.9 μm (Horiba-centrifugal)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Applicazioni
LSM is one of the materials that is useful as an electrode material in solid oxide fuel cells.
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of lanthanum strontium manganite perovskite cathode materials of solid oxide fuel cells: a review.
Jiang SP
J. Mater. Sci., 43(21), 6799-6833 (2008)
Articoli
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells