Documenti fondamentali
704202
Sigma-Aldrich
Nickel oxide - Yttria-stabilized zirconia
for coatings, NiO/YSZ
About This Item
Formula condensata:
66 wt. % NiO · 34 wt. % (Y2O3ZrO2)
Codice UNSPSC:
26111700
Stato
powder
Composizione
NiO, 66 wt. %
(Y2O3-ZrO2), 34 wt. %
Area superficiale
4-8 m2/g , BET
applicazioni
battery manufacturing
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)