69830
DL-Lactonitrile
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropionitrile, Acetaldehyde cyanohydrin
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
liquid
contiene
~1% phosphoric acid as stabilizer
Impurezze
~1% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.404
P. ebollizione
90 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.991 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitrile
Stringa SMILE
CC(O)C#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,1H3
WOFDVDFSGLBFAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?