696897
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
Sinonimo/i:
POT-co-DOT
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
Mn 8,000
Mw 21,000
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
696897-250MG | 4061832987538 |