696757
Lignocellulose-13C High DP from maize
97 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
97 atom % 13C
Forma fisica
solid
Composizione
Saccarides, 76.5 % (w/w) HPLC
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)