Documenti fondamentali
696714
Sigma-Aldrich
(-)-2-Methyl-d3-isoborneol
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D3H17O
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.29
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
162-163 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m0/s1/i4D3
LFYXNXGVLGKVCJ-IGIUVFIDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)