Documenti fondamentali
696447
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-4-cyanopiperidine, 4-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
60-63 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Aminomethylated fluoropiperidines
  • Protein kinase B inhibitors
  • GlyT1 inhibitors
  • Piperidinecarboxylic acids via nitrilase-catalyzed enantioselective synthesis
Reactant for
  • Replacement in CB2 receptor inhibitors
  • Double addition reactions of methyllithium and n-butyllithium to unsaturated nitriles
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)