Key Documents
695998
Sigma-Aldrich
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Hexamine-13C6, 15N4, Methenamine-13C6, 15N4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H1215N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
280 °C (subl) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)