695882
2-Diphenylphosphino-2′-(N,N-dimethylamino)biphenyl
97%
Sinonimo/i:
PhDavePhos
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
122-126 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24NP/c1-27(2)25-19-11-9-17-23(25)24-18-10-12-20-26(24)28(21-13-5-3-6-14-21)22-15-7-4-8-16-22/h3-20H,1-2H3
JGFXUYLYPITYGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dialkylbiaryl phosphine ligand often used for Pd-catalyzed reactions in a range of contexts.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.