691941
3-Benzyladenine
95%
Sinonimo/i:
3-Benzyl-3H-purin-6-amine
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
268-275 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Nc1ncn(Cc2ccccc2)c3ncnc13
InChI
1S/C12H11N5/c13-11-10-12(15-7-14-10)17(8-16-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6,13H2
ZRRXJVVXTVXDII-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)