Documenti fondamentali
690074
Sigma-Aldrich
2-Iodonaphthalene
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7I
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.07
Beilstein:
1905951
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
chunks
Punto di fusione
52-56 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Long Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(30), 16737-16750 (2019-07-20)
The three-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 3H-benz[e]indene (C13H10) and 1H-benz[f]indene (C13H10) along with their naphthalene-based isomers 2-(prop-2-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), 2-(prop-1-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), and 2-(propa-1,2-dien-1-yl)naphthalene (C13H10) were formed through a "directed synthesis"via a high temperature chemical micro reactor under combustion-like conditions (1300 ±