689017
1,1,1-Trifluoro-N-[(2S)-2-pyrrolidinylmethyl]-methanesulfonamide
≥98.5% (T)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (T)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +13±1°, c = 1 in methanol
Purezza ottica
ee: ≥98.5%
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)NC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11F3N2O2S/c7-6(8,9)14(12,13)11-4-5-2-1-3-10-5/h5,10-11H,1-4H2/t5-/m0/s1
RIWFUAUXWIEOTK-YFKPBYRVSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)