Documenti fondamentali
688207
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-2-piperidone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Punto di fusione
29-36 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(11)12/h4-7H2,1-3H3
ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Marvin J Meyers et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(16), 5144-5150 (2015-03-24)
Given the rise of parasite resistance to all currently used antimalarial drugs, the identification of novel chemotypes with unique mechanisms of action is of paramount importance. Since Plasmodium expresses a number of aspartic proteases necessary for its survival, we have