Documenti fondamentali
683744
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethylbenzene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.518
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)