Key Documents
678856
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthoic acid
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-158 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2,(H,12,13)
RSWXAGBBPCRION-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)