Documenti fondamentali
674265
Sigma-Aldrich
N-Boc-Sarcosine-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C5H1515NO4
Peso molecolare:
193.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
87-88 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15N]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)/i4+1,5+1,6+1,9+1
YRXIMPFOTQVOHG-ZBOSXPOMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)