900893
L-Homopropargylglycine hydrochloride
Sinonimo/i:
HPG
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or crystals
Disponibilità
available only in USA
Punto di fusione
162 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[H])[C@@](C([H])([H])C([H])([H])C#C[H])([H])N([H])[H].Cl[H]
InChI
1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)
SCGJGNWMYSYORS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3