Documenti fondamentali
670936
Sigma-Aldrich
O-(2-Carboxyethyl)polyethylene glycol
5,000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol 3400 monoacid
About This Item
Formula condensata:
HO(CH2CH2O)nCH2CH2COOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)