17929
O-Methyl-O′-succinylpolyethylene glycol 5′000
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol, O-(Succinyl)-O′-methylpolyethylene glycol 5′000, Polyethylene glycol 5000 monomethyl ether succinate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
Mr ~5100
Punto di fusione
56-60 °C
Estremità Ω
carboxylic acid
Estremità α
methoxy
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.