670642
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Sinonimo/i:
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.5% (HPLC)
96%
Attività ottica
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Unnatural Amino Acids