Documenti fondamentali
669512
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium L-(+)-lactate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
EMIM Lactate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@H](O)C([O-])=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C3H6O3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2(4)3(5)6/h4-6H,3H2,1-2H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
RJCLZEKYUQKDAL-WNQIDUERSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)