Documenti fondamentali
669296
Sigma-Aldrich
3-Hexyn-2-ol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
Densità
0.909 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCC#CC(C)O
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3H2,1-2H3
IFCAMPHNVKBSTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
53.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)