Documenti fondamentali
669237
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
90%
Sinonimo/i:
1,3-Diphenylpropargyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.618
Densità
1.099 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(C#Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-16H
DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)