668486
(+)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene
Namena purity
Sinonimo/i:
(2S,2′S,5S,5′S)-2,2′,5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (S,S)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.581
Densità
1.010 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@@H](CC)CC[C@@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m0/s1
GVVCHDNSTMEUCS-MUGJNUQGSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Asymmetric hydrogenation reactions represent the ideal process for the commercial manufacture of single-enantiomer compounds, because of the ease by which these robust procedures can be scaled up and because of the low levels of byproducts generated in these asymmetric hydrogenations.