Key Documents
667706
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)benzyl alcohol
95%
Sinonimo/i:
2-(Bromomethyl)benzenemethanol, 2-Hydroxymethylbenzylbromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impurezze
1-3% (2-((2-Bromomethyl)benzyloxy)methyl)phenyl)methanol
1-3% 1,2-Bis(bromomethyl)benzene
Punto di fusione
66-68 °C
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H9BrO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,5-6H2
JDBQNNKIOFSPOA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)