Documenti fondamentali
667218
Sigma-Aldrich
Tri-1-naphthylphosphine
97%
Sinonimo/i:
P(1-nap)3, Tris(1-naphthyl)phosphine
About This Item
Formula condensata:
(C10H7)3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
261-265 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
c1ccc2c(cccc2c1)P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56
InChI
1S/C30H21P/c1-4-16-25-22(10-1)13-7-19-28(25)31(29-20-8-14-23-11-2-5-17-26(23)29)30-21-9-15-24-12-3-6-18-27(24)30/h1-21H
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Noora Svahn et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(55), 14654-14667 (2018-08-01)
A series of 4-ethynylaniline gold(I) complexes containing monophosphane (1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (pta; 2), 3,7-diacetyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane (3), and PR3 , with R=naphthyl (4), phenyl (5), and ethyl (6)) and diphosphane (bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa; 7), trans-1,2-bis(diphenylphosphino)ethene (dppet; 8), 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane (dppe; 9), and 1,3-bis(diphenylphosphino)propane (dppp; 10)) ligands