665096
Oxotrichloro[(dimethylsulfide)triphenylphosphine oxide]rhenium(V)
97%
Sinonimo/i:
Trichlorooxo[thiobis[methane]](triphenylphosphine oxide-κO)rhenium
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CSC.Cl[Re](Cl)(Cl)=O.O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP.C2H6S.3ClH.O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-2;;;;;/h1-15H;1-2H3;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
GIBDGLAUIKUJJX-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
- Enantioselective reduction of ketones and imines
- Meyer-Schuster rearrangement of propargylic alcohols to α, β-unsaturated carbonyl compounds
- Synthesis of 2-deoxy-α glycosides
- Sulfurization of phosphorous(III) compounds with thiiranes
Reactant for synthesis of mono and dinuclear compounds
Reagent for rhenium-cyclized somatostatine derivative series synthesis
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Rhenium-Oxo Catalysts