663042
CX22
Umicore, 97%
Sinonimo/i:
Allylchloro[1,3-bis-(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]palladium(II), Allyl[1,3-bis(mesityl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
228-232 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC=C.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H25N2.C3H6.ClH.Pd/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-3-2;;/h7-13H,1-6H3;3H,1H2,2H3;1H;/q;;;+1/p-1
UZZBPJRGCGHWDS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
NHC-based Palladium Catalysts