662550
Lumidot™ CdSe-6, quantum dot nanoparticles kit
core-type, fluorescence λem 480-640 nm
Sinonimo/i:
QD, Quantum dot semiconductor nanocrystal
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Durata
1 yr
Concentrazione
5 mg/mL in toluene
P. eboll.
110 °C
Densità
0.865 g/mL at 25 °C
Fluorescenza
FWHM <40 nm
λem 480-640 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Kit contains six toluene solutions of CdSe quantum dot nanocrystals with fluorescence emission maxima spanning visible spectrum:
- Lumidot™ CdSe 480 5 ml, 5 mg/ml, 480 nm
- Lumidot™ CdSe 520 5 ml, 5 mg/ml, 520 nm
- Lumidot™ CdSe 560 5 ml, 5 mg/ml, 560 nm
- Lumidot™ CdSe 590 5 ml, 5 mg/ml, 590 nm
- Lumidot™ CdSe 610 5 ml, 5 mg/ml, 610 nm
- Lumidot™ CdSe 640 5 ml, 5 mg/ml, 640 nm
Lumidot™ CdSe 640 nanocrystals are surface-stabilized with hexadecylamine/trioctylphosphine oxide ligands.
Typical nanocrystal sizes range from 2.5 nm (Lumidot™ CdSe 480) to 6.5 nm (Lumidot™ CdSe 640). The soft ligands increase hydrodynamic diameter of the nanocrystals by ~4.5-5 nm.
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)