Documenti fondamentali
660426
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Sinonimo/i:
Octylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
nanoparticles
Livello qualitativo
Stato
nanoparticles
solution
Concentrazione
2 % (w/v) in toluene
Dimens. media delle particelle
2-4 nm (TEM)
Densità
0.8737 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
thiol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
Caratteristiche e vantaggi
Useful for the self-assembly of gold structures for nanoelectronics.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.