Documenti fondamentali
659657
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-polylactide methyl ether
PEG average Mn 750, PLA average Mn 1,000
Sinonimo/i:
PEG-b-PLA
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)x(COCHCH3O)yH
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
PM
PEG average Mn 750
PLA average Mn 1,000
Livello qualitativo
Caratteristiche e vantaggi
Biodegradable, water-soluble polymer. Applications include drug encapsulation and drug delivery.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.