Documenti fondamentali
655481
Sigma-Aldrich
2′-Bromo-2,6-dimethoxybiphenyl
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H13BrO2/c1-16-12-8-5-9-13(17-2)14(12)10-6-3-4-7-11(10)15/h3-9H,1-2H3
PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
655481-5G4061833055618