Documenti fondamentali
652415
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methyl-13C,d iodide
About This Item
Formula condensata:
D13CH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C
Densità
2.312 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][13CH2]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D
INQOMBQAUSQDDS-VVKOMZTBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)