Documenti fondamentali
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9ClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
Densità
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)