Documenti fondamentali
649759
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
97%
Sinonimo/i:
Triethyl 2-chloroorthoacetate, 2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
P. ebollizione
75-80 °C/15 mmHg
Densità
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)